Principaux documents
E19804
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl 2-oxocyclohexaneacetate
25 G
180.00 CHF
180.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
180.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(O=)C6H9CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
180.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains methyl ester
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves