Principaux documents
DWKW242837
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 60 mL
Synonyme(s) :
W242837
100 EACH
208.00 CHF
208.00 CHF
Date d'expédition estimée le07 avril 2025
Changer de vue
100 EACH
208.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
208.00 CHF
Date d'expédition estimée le07 avril 2025
Matériaux
white bottle
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W242837
Capacité
60 mL
Application
Opthalmic, IVD Kits, Other
Caractéristiques et avantages
  • Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
  • White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
  • Dropper tip caps and tips sold separately
  • Packaged in cases of 100 or 1000
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.