DWKW216935
Wheaton wide-mouth bottle
without cap, round bottom amber soda-lime glass bottle, capacity (250 mL)
Synonyme(s) :
W216935
33.60 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
33.60 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Matériaux
round bottom amber soda-lime glass bottle
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
with cap
without cap
Conditionnement
case of 24 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216935
Diam. du flacon × Haut. × Larg.
(63 mm) (110 mm) (264 mm)
Capacité
(250 mL)
Raccords
58-400 neck
58-400
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Available in larger bottle sizes
- Wide mouth / neck
- Clear, Type III soda-lime glass
- Available with caps attached or without caps
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)