Principaux documents
DWKBPB0100P
Azlon Tapered Beakers with Printed Graduations
polypropylene, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
BPB0100P
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
assay range
accuracy: 20 mL
Capacité
100 mL
Application
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Caractéristiques et avantages
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056