Principaux documents
DWKBLH0100P
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
screw cap, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
BLH0100P
About This Item
Code UNSPSC :
41121818
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
screw cap
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BLH0100P
Capacité
100 mL
Application
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
Caractéristiques et avantages
Suitable for food contact applications