Principaux documents
DWK73662-18
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
red polypropylene cap, cap diam. (18 mm)
1000 EA
184.00 CHF
184.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Changer de vue
1000 EA
184.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
184.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Matériaux
red polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble® 73662-18
Diam. du bouchon
(18 mm)
Description générale
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Informations légales
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences