DWK45066C-13
KIMBLE® Solid Cap
black phenolic cap (with PTFE Liner), cap for 13-415
515.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
About This Item
515.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with PTFE Liner)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B
Conditionnement
case of 300 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble® 45066C-13
Raccords
cap for 13-415
Description générale
- Specially formulated phenolic cap material
- Autoclavable
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
- Identified in ASTM Specification E982, Class B requirement