Principaux documents
DWK231721986
Disposable Culture Tube
Synonyme(s) :
231721986
250 EACH
33.40 CHF
33.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
250 EACH
33.40 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.13
33.40 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
soda-lime glass vial
Conditionnement
pkg of 250 ea
Fabricant/nom de marque
231721986
W × L × diam.
15.50 mm × 150 mm × 0.80 mm
Application
Preparation cell culture, sample collecting
Caractéristiques et avantages
straight rim, round bottom, not reusable