Principaux documents
DWK209547
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 125 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 51 mm × 98 mm, 38-410
Synonyme(s) :
209547
72 EACH
210.00 CHF
210.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
72 EACH
210.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
210.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Matériaux
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
Conditionnement
pkg of 72 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 209547
Diam. du flacon × H
51 mm × 98 mm
Capacité
125 mL
Caractéristiques et avantages
Superior double seal closure for leak resistance
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.