Principaux documents
DWK209049
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 500 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 72 mm × 171 mm, 28-410
Synonyme(s) :
209049
48 EACH
198.00 CHF
198.00 CHF
Date d'expédition estimée le05 avril 2025
Changer de vue
48 EACH
198.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
198.00 CHF
Date d'expédition estimée le05 avril 2025
Matériaux
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
Conditionnement
pkg of 48 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 209049
Diam. du flacon × H
72 mm × 171 mm
Capacité
500 mL
Caractéristiques et avantages
Superior double seal closure for leak resistance
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.