Documents
D58406
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.04
Numéro Beilstein :
775667
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.578 (lit.)
Point d'ébullition
83-84 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
Clé InChI
SJUKJZSTBBSGHF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
William C Jolin et al.
Environmental science & technology, 50(15), 8196-8204 (2016-07-06)
Column chromatography was evaluated as a method to obtain organic cation sorption isotherms for environmental solids while using the peak skewness to identify the linear range of the sorption isotherm. Custom packed HPLC columns and standard batch sorption techniques were