Principaux documents
D205206
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenylbenzidine
97%
About This Item
Formule linéaire :
4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.43
Beilstein:
2220993
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
powder
Essai:
97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Technique(s)
titration: suitable
Pf
246-248 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/C24H20N2/c1-3-7-21(8-4-1)25-23-15-11-19(12-16-23)20-13-17-24(18-14-20)26-22-9-5-2-6-10-22/h1-18,25-26H
Clé InChI
FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N′-Diphenylbenzidine can be employed as a building block for in the preparation of hole-transporting materials for organic LEDs.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Amorphous molecular materials: charge transport in the glassy state of N, N′ -di (biphenylyl)-N, N′ -diphenyl-[1, 1′ -biphenyl]-4, 4′ -diamines
Okumoto K, et al.
Synthetic Metals, 111(23), 473-476 (2000)
Synthesis and Characteristics of Poly [N, N′ -diphenyl-N, N′ -bis (4-aminobiphenyl)-(1, 1′ -biphenyl)-4, 4′ -diamine pyromellitimide] as a Hole Injecting and Transporting Layer for Hybrid Organic Light-Emitting Device
Kim Youngkyoo, et al.
Macromolecules, 35(23), 8759-8767 (2002)