Principaux documents
D2015
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5,6-diphenyl-1,4-oxathiin
25 G
72.70 CHF
72.70 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
72.70 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
72.70 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CSC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14OS/c1-3-7-13(8-4-1)15-16(18-12-11-17-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
GZVBPNSXCWYLJU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable