D1928
Fenaminosulf
≥98%
Synonyme(s) :
Acide 4-diméthylaminobenzènediazosulfonique sodium salt
Produits recommandés
Essai
≥98%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)N=NS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H11N3O3S.Na/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9-10-15(12,13)14;/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
IWDQPCIQCXRBQP-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Cloning and characterization of GABA transporter
- Activity of anti-RSV carbonucleosides
- Inhibition by fungicides of urea hydrolysis and nitrification of urea nitrogen in soil
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges