Principaux documents
D183202
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethylpyrimidine
≥93%, technical grade
10 G
278.00 CHF
278.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mars 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
278.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Beilstein:
107068
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
≥93%
278.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mars 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
≥93%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.490 (lit.)
pb
154 °C (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)ncn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-6(2)8-4-7-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
LSBIUXKNVUBKRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup