Principaux documents
D15103
Sigma-Aldrich
5,6-Diaminouracil sulfate
95%
Synonyme(s) :
4,5-Diamino-2,6-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6N4O2 · xH2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.12 (free base basis)
Beilstein:
3781587
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Pf
>260 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(O)nc(O)c1N
InChI
1S/C4H6N4O2.H2O4S/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9;1-5(2,3)4/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
IKARJSDZQCSEJX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable