Principaux documents
CVT00101
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-(2-methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Synonyme(s) :
5-(2-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H15F3N2O3
Poids moléculaire :
328.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
O=C(OCC)C1=C(N(CC(F)(F)F)N=C1)C2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C15H15F3N2O3/c1-3-23-14(21)11-8-19-20(9-15(16,17)18)13(11)10-6-4-5-7-12(10)22-2/h4-8H,3,9H2,1-2H3
Clé InChI
LQBPSWFLPWRLLI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable