Principaux documents
CLS986016
Pyrex® heavy-wall ignition tubes
O.D. × L 16 mm × 125 mm
Synonyme(s) :
Corning® 9860
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
graduations: no
Conditionnement
case of 288
pack of 72 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 9860-16
D.E. × L
16 mm × 125 mm
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (ignition or high heat)
Description générale
Rimless. Made of Code #7740 glass. Performs well when used continuously at temperatures up to 500 °C or for short periods to 600 °C.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.