Principaux documents
CLS71033
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
black, volume 3 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7103
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 6 ea
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7103-3
Plage de mesure du volume
3 mL, accuracy: 0.01 mL
Longueur
356 mm
Capacité
3 mL
Couleur
black
Catégories apparentées
Description générale
  • Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
  • Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
  • Color-coded with colored graduations for easy identification.
  • Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.