CLS7080015
Pyrex® VISTA™ test tube
diam. × L 15 mm × 125 mm
Synonyme(s) :
Corning® 70800
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
case of 200
Fabricant/nom de marque
Corning 70800-15
Diam. × L
15 mm × 125 mm
Volume
14 mL
Couleur
clear