Principaux documents
CLS6947500BO
Pyrex® resin reaction kettle bottom
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
pyrex kettle, reaction equipment, reaction flasks
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
wide-mouth
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type lid
Conditionnement
case of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 6947-500BO
Disponibilité
not available in EU
Capacité
500 mL
Description générale
Flange is finely ground for a tight seal.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.