Principaux documents
CLS630241L
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 1,000 mL
Synonyme(s) :
Corning® 63024
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
subdivision 10.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 63024-1L
tol. measuring range
6.0 mL
Volume
1,000 mL
Description générale
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.