CLS5820500
Pyrex® volumetric mixing flask, with ST stopper
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5820
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
19
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 5820-500
tol. measuring range
0.20 mL
Capacité
500 mL