Principaux documents
CLS56405
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 5 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
8
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 5640-5
tol. measuring range
0.02 mL
Capacité
5 mL
Description générale
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.