CLS56312
Pyrex® certified and serialized micro volumetric flask, with Pyrex® stopper
capacity 2 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5631
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
8
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5631-2
tol. measuring range
0.015 mL
Capacité
2 mL