Principaux documents
CLS5580500
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type Snap cap
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5580-500
Corning 5580
tol. measuring range
0.20 mL
Capacité
500 mL
Description générale
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.