Principaux documents
CLS53412L
Pyrex® heavy-wall filtering flask with replaceable PP tubulations
capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
narrow-mouth
Taille de l'obturateur
9
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Rubber stopper
Conditionnement
pack of 1
case of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5341-2L
Capacité
2,000 mL
Description générale
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.