Principaux documents
CLS3180105
Pyrex® evaporating dishes
capacity 290 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3180
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 3180-105
D.E. × H
~105 mm × 55 mm
Capacité
290 mL
Description générale
Flat- bottom, beaded rim.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.