Principaux documents
CLS304610
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 10 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3046
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
subdivision 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3046-10
tol. measuring range
0.2 mL
Volume
10 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.