Principaux documents
CLS30022L
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3002
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
subdivision 20.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3002-2L
tol. measuring range
6.0 mL
Volume
2,000 mL
Description générale
Calibrated "to contain".
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.