Principaux documents
CLS3002250
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 250 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3002
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
subdivision 2.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3002-250
tol. measuring range
1.0 mL
Volume
250 mL
Description générale
Calibrated "to contain".
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.