CDS006582
5-amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H5N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Chaîne SMILES
Cc1nsc(N)n1
InChI
1S/C3H5N3S/c1-2-5-3(4)7-6-2/h1H3,(H2,4,5,6)
Clé InChI
DJKUIGPCSNRFRK-UHFFFAOYSA-N