Principaux documents
C96605
Sigma-Aldrich
Cyclodecanone
97%
About This Item
Formule linéaire :
C10H18(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
1617127
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
pb
106-107 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
21-24 °C (lit.)
Densité
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCCCCCC1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-10/h1-9H2
Clé InChI
SXOZDDAFVJANJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3