Principaux documents
C73001
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleronitrile
98%
Synonyme(s) :
5-Chloropentanenitrile
25 G
50.80 CHF
50.80 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
50.80 CHF
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.58
Beilstein:
1742079
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
50.80 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCCCC#N
InChI
1S/C5H8ClN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
Clé InChI
JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup