Principaux documents
C60805
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
99%
Synonyme(s) :
5-Chloro-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.55
Beilstein:
1973477
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
Densité
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
CFPIGEXZPWTNOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter