Principaux documents
C58606
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitroanisole
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
70-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
ABEUJUYEUCCZQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable