Principaux documents
C44702
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OH)COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Forme
powder
Pf
96-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
Clé InChI
OMWSZDODENFLSV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hanne Frederiksen et al.
International journal of hygiene and environmental health, 220(2 Pt A), 244-253 (2016-09-18)
Experimental studies indicate that some chemicals with UV blocking properties (known as UV filters) can act as endocrine disruptors. UV filters are used in sunscreens and other cosmetic- and personal care products, as well as in other consumer products such