BR90448
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 350 mL, D × H 70 mm × 95 mm
Synonyme(s) :
PTFE, Sampling dippers
188.00 CHF
About This Item
188.00 CHF
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
BRAND 90448
P × H
70 mm × 95 mm
Capacité
350 mL