BR782094
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade prem
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade premium
108.00 CHF
About This Item
108.00 CHF
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
polystyrene
white wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt (F-bottom)
Conditionnement
pack of 5 ea
pkg of (bulk packed)
Fabricant/nom de marque
BRAND 782094
Taille
330 μL
96 wells
Volume de travail
330 μL
Couleur
white, with transparent bottom
Type de liaison
cell culture treated
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories