BR781987
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
873.00 CHF
About This Item
873.00 CHF
Produits recommandés
Matériaux
black wells
flat bottom
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
Conditionnement
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
Fabricant/nom de marque
BRAND 781987
Taille
120 μL
384 wells
Volume de travail
120 μL
Couleur
black, with transparent bottom
Type de liaison
cell culture treated
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories