BR781614
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, foil bottom, transparent
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
720.00 CHF
About This Item
720.00 CHF
Produits recommandés
Matériaux
colorless wells
foil bottom
polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
UV transparent plates
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781614
Taille
350 μL
96 wells
Volume de travail
350 μL
Couleur
transparent
Adéquation
suitable for (bacteriological assays)
Type de liaison
medium binding surface
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories