Principaux documents
BR708727
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraMark
tube capacity 40 μL, red
Synonyme(s) :
Micropipettes, Pipettes, intraMARK
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Matériaux
red
Caractéristiques
DE-M marking, To Contain
Conditionnement
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
Fabricant/nom de marque
BRAND 708727
Longueur
125 mm
Capacité du tube
40 μL
Informations légales
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG