BR708707
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraMark
tube capacity 5 μL, white
Synonyme(s) :
Micropipettes, Pipettes, intraMARK
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white
Caractéristiques
DE-M marking, To Contain
Conditionnement
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
Fabricant/nom de marque
BRAND 708707
Longueur
125 mm
Capacité du tube
5 μL