Principaux documents
BR65038
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 298 mm, with knob lid
1 EA
221.00 CHF
221.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Changer de vue
1 EA
221.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41104510
Nomenclature NACRES :
NB.43
221.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Caractéristiques
with knob lid
Fabricant/nom de marque
BRAND 65038
Diamètre nominal × D.E. × H
200 mm × 270 mm × 298 mm
Description générale
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG