BR455717
BRAND® Petri dish, glass
with lid, soda-lime glass, dish H 15 mm, diam. 60 mm , lid
Synonyme(s) :
Dishes, Glass, Petri Dishes
29.20 CHF
Date d'expédition estimée le11 mars 2025
About This Item
29.20 CHF
Date d'expédition estimée le11 mars 2025
Produits recommandés
Matériaux
soda-lime glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 455717
Diamètre
60 mm , lid
H de la boîte/du bol/du plat
15 mm
Capacité de la boîte
~40 mL
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Caractéristiques et avantages
- BRAND® Petri dishes are manufactured from excellent quality soda-lime glass with superior finishing.
- The base and cover of the dishes are flat without any bubbles and streaks.
- Features flame polished cut edges.