BR43088
BRAND® glass bottle-top tilt pipette dispenser
without bottle
Synonyme(s) :
Automatic pipettes
105.00 CHF
About This Item
105.00 CHF
Produits recommandés
Caractéristiques
Calibrated to deliver (TD, Ex)
without bottle
Fabricant/nom de marque
BRAND 43088
Volume
100 mL
Couleur
green markings
Raccords
(29/32)