BR36982
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Synonyme(s) :
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
79.10 CHF
About This Item
79.10 CHF
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
glass stopper
Joint
joint: ST/NS neck14/23
Caractéristiques
accuracy class A
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND 36982
Capacité
500 mL