Principaux documents
BR23876
BRAND® spare pump top for compact titration apparatus
amber borosilicate glass 3.3
Synonyme(s) :
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
amber borosilicate glass 3.3
Description
outer diameter olive 7 mm
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 23876
Longueur totale
185 mm
Description générale
For glass reservoir bottle.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG