BR148245
BRAND® funnel with internal fluting
diam. 180 mm, stem diam. × L 14 mm × 143 mm
Synonyme(s) :
Funnels
20.20 CHF
About This Item
20.20 CHF
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
BRAND 148245
Diamètre
180 mm
Tige, diam. × L
14 mm × 143 mm