BR145515
BRAND® funnel short stem, glass
short stem, borosilicate glass, diam. 50 mm
Synonyme(s) :
Funnels
8.70 CHF
About This Item
8.70 CHF
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
for rapid filtration
Fabricant/nom de marque
BRAND 145515
Diamètre
50 mm
Tige, diam. × L
7 mm × 50 mm